P7119
PGO Enzyme Preparation
1 G capsules
Synonyme(s) :
Peroxidase - Glucose oxidase preparation
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Solubilité
H2O: soluble capsule/100 mL at 25 °C, clear, colorless (pH 6.95-7.05)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
- in diet sampling and chemical analyses
- to determine plasma and follicular fluid glucose levels
- to measure glucose content in fractions of retrograded debranched rice starch
Actions biochimiques/physiologiques
Adéquation
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves