524628
Phosphatase Inhibitor Cocktail IV
liquid, for the inhibition of serine/threonine and alkaline phosphatases
Synonyme(s) :
Phosphatase Inhibitor
Produits recommandés
Nom du produit
Phosphatase Inhibitor Cocktail Set IV, Phosphatase inhibitor Cocktail Set IV is a cocktail of three phosphatase inhibitors for the inhibition of both serine/threonine and alkaline phosphatases.
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Solubilité
water: soluble
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Serine/threonine and alkaline phosphatases
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Point d'éclair (°C)
87 °C - (refers to pure substance)