524625
Phosphatase Inhibitor Cocktail II
liquid, for the inhibition of acid phosphatases, alkaline phosphatases and protein tyrosine phosphatases (PTP's). Suitable for use with cell lysates and tissue extracts.
Synonyme(s) :
Inhibiteur de phosphatases, Solution d'inhibiteurs de phosphatases (Set II)
479,00 $
Disponible pour expédition le04 avril 2025Détails
About This Item
479,00 $
Disponible pour expédition le04 avril 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
Set de cocktail d′inhibiteurs de phosphatases II, A cocktail of five phosphatase inhibitors for the inhibition of acid and alkaline phosphatases as well as protein tyrosine phosphatases (PTPs). Suitable for use with cell lysates and tissue extracts.
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Solubilité
water: soluble
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
- dans un tampon à triple détergent pour lyser les cellules en culture afin d'extraire les protéines totales pour les applications de western blotting[1]
- comme constituant du tampon de lyse pour lyser les échantillons de tissu ou les cardiomyocytes ventriculaires de rat en culture, pour analyse par western blotting des protéines mitochondriales cardiaques[2]
- comme constituant du tampon de lyse pour lyser les cardiomyocytes ventriculaires de rat en culture infectés par Adv-COX7RP et Adv-shARN COX7RP, pour l'immunoprécipitation des récepteurs de la ryanodine de type 2 (RyR2) [2]
- comme constituant du tampon RIPA refroidi sur de la glace pour l'homogénéisation/la lyse de tissus rétiniens, pour les applications d'extraction des protéines et de western blotting[3]
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
- Polyvalent : compatible avec les lysats cellulaires et les extraits de tissus, y compris les échantillons contenant des détergents.
- Économique : le format prêt à l'emploi minimise le gaspillage.
- Efficace : un millilitre suffit pour environ 100 ml de tampon d'extraction.
- Complet : contient cinq inhibiteurs de phosphatases ciblant les phosphatases acides et alcalines ainsi que les protéines tyrosine phosphatases (PTP).
Composants
- imidazole (200 mM)
- fluorure de sodium (100 mM)
- molybdate de sodium (115 mM)
- orthovanadate de sodium (100 mM)
- tartrate de sodium dihydraté (400 mM)
Avertissement
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable