P5482
L-Phenylalanine
98.5-101.0%, suitable for cell culture, BioXtra, non-animal source
Synonyme(s) :
(S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
About This Item
Produits recommandés
product name
L-Phenylalanine, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Source biologique
non-animal source
Niveau de qualité
Agence
meets EP testing specifications
meets JP testing specifications
meets USP testing specifications
Gamme de produits
BioXtra
Pureté
98.5-101.0%
Forme
powder
Qualité
meets EP, JP, USP testing specifications
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Couleur
white
Pf
270-275 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
1 M HCl: 50 mg/mL
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
Clé InChI
COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Chromatograms
application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique