T3754
L-Tyrosine
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-(4-Hydroxyphényl)-L-alanine, Acide (S)-2-amino-3-(4-hydroxyphlényl)propionique
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
L-Tyrosine, reagent grade, ≥98% (HPLC)
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
1 M HCl: soluble 50 mg/mL
Application(s)
detection
Chaîne SMILES
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
Clé InChI
OUYCCCASQSFEME-QMMMGPOBSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Protocoles
Proteinase K activity measured via spectrophotometry using hemoglobin substrate, crucial for enzyme characterization.