Documents
P3813
Sigma-Aldrich
Solution tampon phosphate
powder, pH 7.4, for preparing 1 L solutions
Synonyme(s) :
PBS
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
eCl@ss :
32129211
Nomenclature NACRES :
NA.25
product name
Solution tampon phosphate, powder, pH 7.4, for preparing 1 L solutions
Forme
powder
Conditions de stockage
dry at room temperature
Couleur
white
pH
7.4
Solubilité
water: soluble
Densité
1.19 g/cm3 at 20—25 °C
1.22 g/cm3 at 20—25 °C
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
Description générale
La solution saline tamponnée au phosphate (PBS, phosphate-buffered saline) constitue une pierre angulaire de la recherche en biologie en raison de sa polyvalence et de ses propriétés essentielles. L'une de ses principales caractéristiques est son isotonicité qui ressemble beaucoup au pH, à l'osmolarité et aux concentrations ioniques du corps humain. Cela rend le PBS non toxique pour les cellules et en fait un outil important pour les procédures de biologie cellulaire telles que le lavage des cellules, le transport des tissus ou la dilution des cellules et des réactifs. Ces applications permettent de préserver la viabilité des cellules et de maintenir un environnement physiologique.
Le pouvoir tampon du PBS, assuré par l'équilibre phosphate-acide phosphorique, crée un environnement de pH stable crucial pour optimiser l'activité des enzymes et divers processus biologiques. Le PBS est donc un choix idéal pour la préparation de réactifs, la dialyse de protéines et l'immunohistochimie, garantissant des résultats expérimentaux reproductibles et fiables. Outre la biologie cellulaire, le PBS peut aussi être utilisé dans divers autres domaines comme la création de tampons ELISA sur mesure pour optimiser les interactions anticorps-antigène. Il peut aussi servir de tampon de migration pour la chromatographie d'affinité avec protéine A/G, facilitant la purification des anticorps en se basant sur leur liaison à un antigène spécifique. En hématologie et en biochimie, le PBS est fréquemment employé pour laver les cellules et les tissus.
En résumé, le PBS se démarque comme un outil indispensable tant dans la recherche en biologie qu'en biochimie, garantissant isotonicité, pouvoir tampon, simplicité et stabilité. Ses différentes applications en biologie cellulaire, dans la préparation de réactifs, la purification de protéines et divers tests biologiques montrent à quel point il fait progresser les connaissances scientifiques et notre compréhension.
Application
La solution saline tamponnée au phosphate a été utilisée pour rincer des tissus fixés et créer un environnement tampon adapté dans un procédé d'immunolocalisation (1).Elle a servi de diluant pour évaluer les performances d'un kit de test ELISA (2).Elle a été appliquée comme tampon dans une méthode d'immunohistochimie (3).
La solution saline tamponnée au phosphate a été utilisée :
  • dans les solutions de lavage d'une procédure d'immunofluorescence.
  • pour mettre en suspension des cellules bactériennes.
  • durant des procédures de fixation et d'immunocoloration.
  • pour rincer des tissus fixés et créer un environnement tampon adapté dans un procédé d'immunolocalisation.
  • comme diluant pour évaluer les performances d'un kit de test ELISA.
  • comme tampon dans une procédure d'immunohistochimie.
Caractéristiques et avantages
  • Produit de grande qualité convenant à de nombreuses applications de recherche.
  • Peut être ajouté aux tampons de biologie et de biochimie.
  • Forte solubilité dans l'eau.
Conditionnement
Pochettes en feuille d′aluminium
Reconstitution
Le contenu d′une pochette, dissout dans un litre d′eau distillée ou désionisée, produit un tampon phosphate salin 0,01 M (NaCl : 0,138 M ; KCl : 0,0027 M) ; pH 7,4 à 25 °C.
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Development of an internal control for evaluation and standardization of a quantitative PCR assay for detection of Helicobacter pylori in drinking water.
Sen K et al.
Applied and Environmental Microbiology, 73, 7380-7380 (2007)
Dynamic changes in lymphocyte GRK2 levels in cardiac transplant patients: a biomarker for left ventricular function.
Bonita RE et al.
Clinical and Translational Science, 3, 14-14 (2010)
Jennifer L Matthews et al.
Zebrafish, 15(3), 279-290 (2018-01-26)
Sperm cryopreservation is a highly efficient method for preserving genetic resources. It extends the reproductive period of males and significantly reduces costs normally associated with maintenance of live animal colonies. However, previous zebrafish (Danio rerio) cryopreservation methods have produced variable
Effect of the microtubule polymerizing agent taxol on contraction, Ca2+ transient and L-type Ca2+ current in rat ventricular myocytes.
Howarth FC et al.
The Journal of Physiology, 516, 409-409 (1999)
Anirudh Sharma et al.
Scientific reports, 8(1), 4916-4916 (2018-03-22)
Citrate-stabilized iron oxide magnetic nanoparticles (MNPs) were coated with one of carboxymethyl dextran (CM-dextran), polyethylene glycol-polyethylene imine (PEG-PEI), methoxy-PEG-phosphate+rutin, or dextran. They were characterized for size, zeta potential, hysteresis heating in an alternating magnetic field, dynamic magnetic susceptibility, and examined
Articles
This is a protocol for a Membrane Integrity test for Lipid-PAMPA Artificial Membranes
Protocoles
ICC Cell Capture Imaging Reagent simplifies imaging, ideal for rare cell and low cell count samples.
Cell staining can be divided into four steps: cell preparation, fixation, application of antibody, and evaluation.
Assays that predict passive absorption of orally administered drugs have become increasingly important in the drug discovery process. As previously described by Faller and Kansy such assays provide rapid, low cost and automation friendly methods to measure a compound’s passive permeability.
Strat-M® synthetic membrane mimics the human skin for In-vitro permeation testing (IVPT) of topical and transdermal formulations
Afficher tout