P2032
Pepstatin A−Agarose
saline suspension
Synonyme(s) :
Pepstatin A resin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
microbial (fermentation)
plant
Forme
saline suspension
Technique(s)
affinity chromatography: suitable
Matrice
cross-linked 4% beaded agarose
Activation de la matrice
cyanogen bromide
Fixation de matrice
carboxyl
Espaceur de matrice
9 atoms
Capacité
20-40 mg/mL binding capacity (pepsin)
Adéquation
suitable for chromatography
Température de stockage
2-8°C
Application
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3