P4505
Protamine sulfate
powder
Synonyme(s) :
Clupeine
About This Item
Produits recommandés
product name
Protamine sulfate salt from herring, Grade III, histone, free(Millon test)
Source biologique
fish (herring)
Type
Grade III
Forme
powder
Impuretés
histone, free (Millon test)
Solubilité
6 M HCl: 25 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable