Principaux documents
1.10123
Sigma-Aldrich
Protamine sulfate
for biochemistry
Synonyme(s) :
Protamine sulfate, Salmine sulfate
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NB.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Avertissement
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
Remarque sur l'analyse
Nitrogen content (Kjeldahl; calc.on dried substance): 22.5 - 25.5 %
Assay of sulfate (gravimetrically; calc. on dried substance): 16 - 22 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: white to almost white, crystalline powder
Appearance of solution (5 g/l; water): clear to almost clear, colorless to slightly yellow
Absorbance (260-280 nm, 10 g/l, 1 cm, water): ≤ 0.1
Spec. rotation (α 20/D, 10 g/l, hydrochloric acid 0.1 mol/l, calc. on dried substance): -65 to -85
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Hg (Mercury): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.002 %
Loss on drying (105 °C; 3 h): ≤ 5 %
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Questions
  1. Dear team, Is it possible to know the full amminoacid sequence of the protamine provided in this product (protamine sulfate - 1.10123)? Thank you in advance. KInd Regards, Enzo.
    1 answer
    1. The amino acid sequence of this product is not available.