P4005
Protamine
solid
Synonyme(s) :
Protamine
129,00 $
About This Item
129,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Protamine from salmon, Grade IV, Histone, free(Millon test)
Source biologique
fish (salmon)
Type
Grade IV
Forme
solid
Impuretés
Histone, free (Millon test)
Solubilité
H2O: soluble, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable