107689
Hexadimethrine bromide
≥95%
Synonyme(s) :
1,5-Dimethyl-1,5-diazaundecamethylene polymethobromide, Polybrene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
BrCCCBr.N(CCCCCCN(C)C)(C)C
InChI
1S/C10H24N2.C3H6Br2/c1-11(2)9-7-5-6-8-10-12(3)4;4-2-1-3-5/h5-10H2,1-4H3;1-3H2
Clé InChI
KZKAYEGOIJEWQB-UHFFFAOYSA-N
Application
- Adaptive and Ultrahigh-Affinity Recognition in Water by Sulfated Conjugated Corral[5]arene.: Research on Hexadimethrine bromide′s interaction with sulfated corral[5]arene under aqueous conditions, exploring its high-affinity binding properties which could be crucial for developing new biochemical sensors (Wang et al., 2024).
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Polybrene® neutralizes red blood cell charge, a vital anti-heparin agent in various laboratory applications.