Principaux documents
10874477001
Roche
Plasminogène
from human serum
Synonyme(s) :
plasminogène
20 UNITS
391,00 $
391,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
20 UNITS
391,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352204
391,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
human serum
Niveau de qualité
Forme
lyophilized
Activité spécifique
~11 units/mg protein (activated with streptokinase at 37 °C and pH 7.4 with Chromozym PL as the substrate.)
Poids mol.
90-94 kDa
Conditionnement
pkg of 20 U
Fabricant/nom de marque
Roche
Technique(s)
activity assay: suitable
Application(s)
life science and biopharma
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Le plasminogène est une profibrinolysine présente dans le sérum humain. Cette proenzyme de la plasmine (enzyme fibrinolytique) est une glycoprotéine monocaténaire. Il existe sous différentes formes isoélectriques séparables par électrofocalisation (IEF). Le lyophilisat est stabilisé à la sérum albumine bovine (BSA).[1][2]
Application
Le plasminogène permet de déterminer l'activité des activateurs du plasminogène.[3][4] Cette enzyme est un substrat de l'activateur tissulaire du plasminogène (t-PA) dans le dosage du t-PA et une substance de référence pour les traitements par t-PA. Il sert d'étalon interne dans la production du t-PA.
Caractéristiques et avantages
Contenu
Lyophilisat stabilisé à la sérum albumine bovine.
Qualité
Contaminants : <0,05 % de plasmine ; la préparation ne contient pas d'acide 6-aminohexanoïque.
Séquence
Le plasminogène natif (glu-plasminogène) possède un groupement acide glutamique N-terminal. Une protéolyse plasmatique partielle donne une molécule possédant une lysine N-terminale (lys-plasminogène). Un clivage par l'élastase donne le val-plasminogène. La séquence d'acides aminés complète contient 790 acides aminés. Roche Applied Science fournit du glu-plasminogène.
Notes préparatoires
Stabilisants : produit stabilisé à la BSA
Solution de travail : il est recommandé d'utiliser un solvant dans un tampon phosphate de sodium 20 mM (pH 7,5) et du chlorure de sodium 100 mM.
Condition de stockage (solution de travail) : -15 °C à -25 °C
Une solution dans un tampon phosphate de sodium 20 mM (pH ~7,5) et du chlorure de sodium 100 mM est stable pendant plusieurs mois sans perte d'activité lorsqu'elle est conservée entre -15 °C et -25 °C.
Remarque :
Le plasminogène est sensible à l'autolyse, ce qui peut entraîner son activation. Il convient donc d'éviter tout contact avec la peau ou toute autre contamination (micro-organismes…).
Stockage et stabilité
À conserver entre 2 °C et 8 °C (au sec !).
Autres remarques
Produit réservé à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
A Krüger et al.
Cancer gene therapy, 7(2), 292-299 (2000-04-19)
The serine protease urokinase-type plasminogen activator, uPA, when bound to its specific receptor, uPAR (CD87), plays a significant role in tumor cell invasion and metastasis. In breast cancer, enhanced uPA antigen in the primary tumor is correlated with poor prognosis
Claudine Ferland et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 173(7), 4417-4424 (2004-09-24)
Increased eosinophil counts are a major feature of asthmatic airways. Eosinophil recruitment requires migration through epithelium and tissue extracellular matrix by activation of proteases. We assessed the capacity of IL-16, a CD4(+) cell chemotactic factor, to induce migration of eosinophils
H Roger Lijnen
Biochemistry. Biokhimiia, 67(1), 92-98 (2002-02-14)
Several molecular interactions between the matrix metalloproteinase (MMP) and the plasminogen/plasmin (fibrinolytic) system may affect cellular fibrinolysis. MMP-3 (stromelysin-1) specifically hydrolyzes urokinase (u-PA), yielding a 17 kD NH2-terminal fragment containing the functionally intact receptor (u-PAR)-binding sequence and a 32 kD
Andrea Schweinitz et al.
The Journal of biological chemistry, 279(32), 33613-33622 (2004-05-20)
The serine protease urokinase-type plasminogen activator (uPA) interacts with a specific receptor (uPAR) on the surface of various cell types, including tumor cells, and plays a crucial role in pericellular proteolysis. High levels of uPA and uPAR often correlate with