Key Documents
P1502
Sigma-Aldrich
PTH-(ε-phenylthiocarbamyl)lysine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H22N4OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
398.54
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C1[C@H](CCCCNC(=S)Nc2ccccc2)NC(=S)N1c3ccccc3
InChI
1S/C20H22N4OS2/c25-18-17(23-20(27)24(18)16-11-5-2-6-12-16)13-7-8-14-21-19(26)22-15-9-3-1-4-10-15/h1-6,9-12,17H,7-8,13-14H2,(H,23,27)(H2,21,22,26)/t17-/m0/s1
Clé InChI
BUPYRERCBPFRFM-KRWDZBQOSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable