P1263
1,2-Didodecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
≥99%, synthetic
Synonyme(s) :
PC, (7R)-4-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[(1-oxododecyl)oxy]-3,5,9-trioxa-4-phosphaheneicosan-1-aminium 4-oxide, inner salt, 1,2-Dilauroyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-Dilauroyl-sn-glycero-3-phosphorylcholine, 3-sn-Phosphatidylcholine, 1,2-dilauroyl, L-β,γ-Dilauroyl-α-lecithin, DLPC, PC(12:0/12:0)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Pureté
≥99%
Forme
powder
Groupe fonctionnel
phospholipid
Type de lipide
phosphoglycerides
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C32H64NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-31(34)38-28-30(29-40-42(36,37)39-27-26-33(3,4)5)41-32(35)25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h30H,6-29H2,1-5H3/t30-/m1/s1
Clé InChI
IJFVSSZAOYLHEE-SSEXGKCCSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable