42773
2-Oleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
≥99.0% (TLC)
Synonyme(s) :
PC, (7R,17Z)-4-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-9-oxo-7-[[(1-oxohexadecyl)oxy]methyl]-3,5,8-trioxa-4-phosphahexacos-17-en-1-aminium 4-oxide, inner salt, 1-Hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine, 1-Hexadecanoyl-2-(cis-9-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3-sn-Phosphatidylcholine, 2-oleoyl-1-palmitoyl, L-β-Oleoyl-γ-palmitoyl-α-lecithin, PC(16:0/18:1(9Z)), PC(16:0/18:1), PC(16:0/18:1w9), POPC
173,00 $
About This Item
173,00 $
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Essai
≥99.0% (TLC)
Forme
powder
Groupe fonctionnel
phospholipid
Type de lipide
phosphoglycerides
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20+/t40-/m1/s1
Clé InChI
WTJKGGKOPKCXLL-RYDYYDTQSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable