850340C
Avanti
13:0 PC
1,2-ditridecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonyme(s) :
PC(13:0/13:0)
188,49 $
About This Item
188,49 $
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (850340C-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 850340C
Concentration
10 mg/mL (850340C-25mg)
Type de lipide
phospholipids
cardiolipins
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3