MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Principaux documents
P0296
Sigma-Aldrich
Poly-D-lysine hydrobromide
suitable for cell culture, Mol wt 1,000-5,000
Synonyme(s) :
D-Lysine homopolymer hydrobromide
About This Item
Formule linéaire :
D-Lys-(D-Lys)n-D-Lys · xHBr
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Nom du produit
Poly-D-lysine hydrobromide, mol wt 1,000-5,000
Forme
powder or solid
Niveau de qualité
Poids mol.
1,000-5,000
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couleur
white to faint yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
Clé InChI
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
Application
Les polymères de poly-D-lysine peuvent servir à préparer des surfaces favorisant l'adhérence cellulaire. Les polymères de D-lysine peuvent également être utilisés avec des cellules qui digèrent les polymères de poly-L-lysine et induisent une absorption excessive de L-lysine.
Il est recommandé d'utiliser ce produit comme substrat de culture cellulaire, à raison de 0,5 à 1,0 ml de solution à 0,1 mg/ml pour 25 cm2. Les versions de faible poids moléculaire sont moins visqueuses, mais les versions de poids moléculaire plus élevé offrent davantage de points d'attache par molécule.
Actions biochimiques/physiologiques
Le bromhydrate de poly-D-lysine (PDL) est un facteur d'attachement cellulaire non spécifique qui favorise l'adhésion des cellules aux substrats solides en augmentant les interactions électrostatiques entre les ions chargés négativement de la membrane cellulaire et la surface de culture. Une fois adsorbée sur la surface de culture, la poly-D-lysine augmente le nombre de sites de fixation cellulaire de charge positive.
Composants
La poly-D-lysine est un polymère d'acide aminé à charge positive comportant environ un HBr par résidu lysine. Le bromhydrate permet de former une poudre cristalline de poly-D-lysine soluble dans l'eau. Une petite quantité de produit peut être repliée en structure bêta, car HBr perturbe la formation de liaisons hydrogène entre les groupements amine et soit les groupements carboxyle soit les fractions contenant des atomes d'azote ou d'oxygène.
Attention
Les solutions stériles sont stables pendant 2 ans maximum lorsqu'elles sont conservées entre 2 °C et 8 °C. À conserver déshydraté à -20 °C.
Remarque sur l'analyse
This product has a molecular weight of 1,000-4,000. To remove the HBr, dissolve this product in a neutral buffer and dialyze to remove the salts. In general, to use this product as an attachment factor, add 50 mL of sterile tissue culture grade water to 5 mg of poly-lysine, and aseptically coat the surface with 1 mL per 25 cm2 of solution. After 5 minutes, remove the solution through aspiration and thoroughly rinse the surface. Let dry for two hours before introducing cells and medium.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Yuan Zhang et al.
Autophagy, 12(9), 1538-1559 (2016-07-28)
BBC3 (BCL2 binding component 3) is a known apoptosis inducer; however, its role in microglial survival remains poorly understood. In addition to the classical transcription factor TRP53, Mir143 is involved in BBC3 expression at the post-transcriptional level. Here, we identify
Yunfei Chen et al.
Aging, 12(18), 18274-18296 (2020-09-24)
Traumatic brain injury (TBI) is a leading cause of morbidity and mortality in young individuals worldwide. There is currently no effective clinical treatment for TBI, but mesenchymal stem cell-derived exosomes have exhibited promising therapeutic effects. In this study, we performed
Qi Li et al.
Acta neuropathologica communications, 7(1), 217-217 (2019-12-25)
Perioperative sleep disturbance is a risk factor for persistent pain after surgery. Clinical studies have shown that patients with insufficient sleep before and after surgery experience more intense and long-lasting postoperative pain. We hypothesize that sleep deprivation alters L-type calcium
Yao Wei et al.
Nature communications, 11(1), 941-941 (2020-02-20)
Oxidative stress is a major pathogenic mechanism in Parkinson's disease (PD). As an important cellular antioxidant, glutathione (GSH) balances the production and incorporation of free radicals to protect neurons from oxidative damage. GSH level is decreased in the brains of
Zhou Xu et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 25(10), 3426-3435 (2011-06-24)
Misfolding of the prion protein (PrP) is the central feature of prion diseases. The conversion of the normal α-helical PrP(C) into a pathological β-enriched PrP(Sc) constitutes an early event in the infectious process. Several hypotheses, involving different regions of the
Articles
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.