Documents
P7405
Sigma-Aldrich
Poly-ᴅ-Lysine Hydrobromide
synthetic, mol wt >300,000, powder, γ-irradiated, suitable for cell culture, BioXtra
Synonyme(s) :
PDL
About This Item
Formule linéaire :
D-Lys-(D-Lys)n-D-Lys · xHBr
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.75
product name
Poly-D-lysine hydrobromide, mol wt >300,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioReagent, suitable for cell culture
Source biologique
synthetic (chemical)
Niveau de qualité
Stérilité
γ-irradiated
Gamme de produits
BioReagent
BioXtra
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
>300,000
Conditionnement
pkg of 5 mg
Concentration
0.016—0.032 mmol lysine
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couverture de surface
4 μg/cm2
Solubilité
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
Clé InChI
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Poly-D-Lysine Hydrobromide (PDL) is a cationic polymer composed of lysine residues with an associated hydrobromide molecule per lysine unit. The presence of the hydrobromide molecule introduces a distinctive property to the poly-D-lysine structure allowing the poly-D-lysine to adopt a crystalline form, rendering it soluble in aqueous solutions.
Application
Poly-D-lysine hydrobromide has been used :
  • in preparing the surface of coverslips for cell attachment
  • in coating glass-bottom dishes for live cell imaging of primary cortical neuronal cells
  • in coating 24-well plates for the isolation of primary astrocytes to study the impact of melanoma-derived exosomes on the reprogramming of stromal cells within the metastatic microenvironment
  • for coating 16-well chamber slides to study the effects of maternal immune activation on behavioral impairments and alterations in cytokine and synaptic protein expression in the cerebellum
Les polymères de poly-D-lysine peuvent servir à préparer des surfaces favorisant l'adhérence cellulaire. Les polymères de D-lysine peuvent également être utilisés avec des cellules qui digèrent les polymères de poly-L-lysine et induisent une absorption excessive de L-lysine.
Il est recommandé d'utiliser ce produit comme substrat de culture cellulaire, à raison de 0,5 à 1,0 ml de solution à 0,1 mg/ml pour 25 cm2. Les versions de faible poids moléculaire sont moins visqueuses, mais les versions de poids moléculaire plus élevé offrent davantage de points d'attache par molécule.
Actions biochimiques/physiologiques
Poly-D-Lysine Hydrobromide (PDL) is a nonspecific attachment factor for cells useful in promoting cell adhesion to solid substrates by enhancing electrostatic interaction between negatively charged ions of the cell membrane and the culture surface. PDL increases the number of positively charged cell binding sites post-absorption to the culture surface. PDL coating promotes the attachment of cells to solid surfaces that usually grow in suspension.
Le bromhydrate de poly-D-lysine (PDL) est un facteur d'attachement cellulaire non spécifique qui favorise l'adhésion des cellules aux substrats solides en augmentant les interactions électrostatiques entre les ions chargés négativement de la membrane cellulaire et la surface de culture. Une fois adsorbée sur la surface de culture, la poly-D-lysine augmente le nombre de sites de fixation cellulaire de charge positive.
Composants
La poly-D-lysine est un polymère d'acide aminé à charge positive comportant environ un HBr par résidu lysine. Le bromhydrate permet de former une poudre cristalline de poly-D-lysine soluble dans l'eau. Une petite quantité de produit peut être repliée en structure bêta, car HBr perturbe la formation de liaisons hydrogène entre les groupements amine et soit les groupements carboxyle soit les fractions contenant des atomes d'azote ou d'oxygène.
Attention
Les solutions stériles sont stables pendant 2 ans maximum lorsqu'elles sont conservées entre 2 °C et 8 °C. À conserver déshydraté à -20 °C.
Remarque sur l'analyse
This product has a molecular weight >300,000 and is cell culture tested and gamma-irradiated. To remove the HBr, dissolve this product in a neutral buffer and dialyze to remove the salts. In general, to use this product as an attachment factor, add 50 mL of sterile tissue culture grade water to 5 mg of poly-lysine, and aseptically coat the surface with 1 mL per 25 cm2 of solution. After 5 minutes, remove the solution through aspiration and thoroughly rinse the surface. Let dry for two hours before introducing cells and medium.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Deficiency of ROS-Activated TRPM2 Channel Protects Neurons from Cerebral Ischemia-Reperfusion Injury through Upregulating Autophagy
Hu X, et al.
Oxidative Medicine and Cellular Longevity (2021)
Maternal Immune Activation Causes Behavioral Impairments and Altered Cerebellar Cytokine and Synaptic Protein Expression
Pendyala G, et al.
Neuropsychopharmacology, 42, 1435?1446-1435?1446 (2017)
On the interaction of polystyrene latices and poly(l-lysine): II. Characterization of the particle-polymer System
Corry W.D
Journal of Colloid and Interface Science, 63(1), 151-160 (1978)
Monitoring Scavenging Activity of Chemokine Receptors
Barbara Moepps, et al.
Methods in Enzymology, 570, 87-118 (2016)
Barbamide Displays Affinity for Membrane-Bound Receptors and Impacts Store-Operated Calcium Entry in Mouse Sensory Neurons
Hough A, et al.
Marine drugs, 21(2), 110-110 (2023)
Articles
Poly-Lysine enhances cell binding with positively-charged surface ions, optimizing electrostatic interaction on culture surfaces for increased cell attachment.
Protocoles
Adhere cells to solid substrates using poly-lysine, which enhances electrostatic interaction between negatively charged ions of the cell membrane and the culture surface.
Utilisation de poly-lysine pour faire adhérer les cellules à des substrats solides, augmentant ainsi les interactions électrostatiques entre les ions chargés négativement de la membrane cellulaire et de la surface de culture.