Documents
P1149
Sigma-Aldrich
Poly-D-lysine hydrobromide
suitable for cell culture, Mol wt 150,000-300,000
Synonyme(s) :
D-Lysine homopolymer hydrobromide
About This Item
Formule linéaire :
D-Lys-(D-Lys)n-D-Lys · xHBr
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
product name
Poly-D-lysine hydrobromide, mol wt 150,000-300,000
Forme
powder
Poids mol.
150,000-300,000
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couleur
white to light yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
Clé InChI
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
Application
Les polymères de poly-D-lysine peuvent servir à préparer des surfaces favorisant l'adhérence cellulaire. Les polymères de D-lysine peuvent également être utilisés avec des cellules qui digèrent les polymères de poly-L-lysine et induisent une absorption excessive de L-lysine.
Il est recommandé d'utiliser ce produit comme substrat de culture cellulaire, à raison de 0,5 à 1,0 ml de solution à 0,1 mg/ml pour 25 cm2. Les versions de faible poids moléculaire sont moins visqueuses, mais les versions de poids moléculaire plus élevé offrent davantage de points d'attache par molécule.
Actions biochimiques/physiologiques
Le bromhydrate de poly-D-lysine (PDL) est un facteur d'attachement cellulaire non spécifique qui favorise l'adhésion des cellules aux substrats solides en augmentant les interactions électrostatiques entre les ions chargés négativement de la membrane cellulaire et la surface de culture. Une fois adsorbée sur la surface de culture, la poly-D-lysine augmente le nombre de sites de fixation cellulaire de charge positive.
Composants
La poly-D-lysine est un polymère d'acide aminé à charge positive comportant environ un HBr par résidu lysine. Le bromhydrate permet de former une poudre cristalline de poly-D-lysine soluble dans l'eau. Une petite quantité de produit peut être repliée en structure bêta, car HBr perturbe la formation de liaisons hydrogène entre les groupements amine et soit les groupements carboxyle soit les fractions contenant des atomes d'azote ou d'oxygène.
Attention
Les solutions stériles sont stables pendant 2 ans maximum lorsqu'elles sont conservées entre 2 °C et 8 °C. À conserver déshydraté à -20 °C.
Notes préparatoires
This product has a molecular weight of 150,000-300,000. To remove the HBr, dissolve this product in a neutral buffer and dialyze to remove the salts. In general, to use this product as an attachment factor, add 50 mL of sterile tissue culture grade water to 5 mg of poly-lysine, and aseptically coat the surface with 1 mL per 25 cm2 of solution. After 5 minutes, remove the solution through aspiration and thoroughly rinse the surface. Let dry for two hours before introducing cells and medium.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
YaLi Wang et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 14, 170-170 (2020-07-17)
Cyclin-dependent kinase 5 (Cdk5) is a serine/threonine kinase that is activated by the neuron-specific activators p35/p39 and plays important roles in neuronal development, synaptic plasticity, and cognitive behavior. However, the proteolytic cleavage of p35 to p25 leads to prolonged and
Jun Han et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 579236-579236 (2021-01-29)
Hypoxia-ischemia brain damage (HIBD) is a neurological disorder occring in neonates, which is exacerbated by neuronal apoptosis. Mesenchymal stem cells (MSCs)-derived extracellular vesicles (EVs) have been proposed as a promising strategy for treating or preventing ischemia-related diseases. However, their mechanisms
Joseph F Margiotta et al.
Frontiers in physiology, 11, 128-128 (2020-03-11)
Irises isolated from the eyes of diverse species constrict when exposed to light. Depending on species this intrinsic photomechanical transduction response (PMTR) requires either melanopsin or cryptochrome (CRY) photopigment proteins, generated by their respective association with retinoid or flavin adenine
Chae-Seok Lim et al.
Genes & development, 31(6), 537-552 (2017-04-14)
Rapid advances in genetics are linking mutations on genes to diseases at an exponential rate, yet characterizing the gene-mutation-cell-behavior relationships essential for precision medicine remains a daunting task. More than 350 mutations on small GTPase
Jennifer Heck et al.
Neuron, 103(1), 66-79 (2019-05-21)
The precision and reliability of synaptic information transfer depend on the molecular organization of voltage-gated calcium channels (VGCCs) within the presynaptic membrane. Alternative splicing of exon 47 affects the C-terminal structure of VGCCs and their affinity to intracellular partners and
Articles
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.