P0025
Platensimycin
≥90% (HPLC), from Streptomyces platensis
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Streptomyces platensis
Essai
≥90% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL, clear, colorless
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Mode d’action
enzyme | inhibits
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C1C=C[C@]2(C[H])[C@H]3CC[C@@](O3)([H])C2C1CCC(CNC4=C(O)C=CC(C(O)=O)=C4O)=O
InChI
1S/C22H25NO7/c1-22-9-8-14(25)12(18(22)16-6-7-17(22)30-16)3-2-11(24)10-23-19-15(26)5-4-13(20(19)27)21(28)29/h4-5,8-9,12,16-18,23,26-27H,2-3,6-7,10H2,1H3,(H,28,29)/t12?,16-,17+,18?,22+/m0/s1
Clé InChI
IGBNLKVUOHQLTO-MBQNLBDGSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mode of action: Selectively inhibits lipid biosynthesis by targeting FabF/B within the fatty acid synthesis pathway.
Antimicrobial spectrum: Gram-positive bacteria.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable