MilliporeSigma
Toutes les photos(6)
Documents
Z744035
Sigma-Aldrich
Penn PhD Photoreactor M2
Synonyme(s) :
photoreactor
About This Item
Code UNSPSC :
12161600
Nomenclature NACRES :
NA.21
Entrée CA/CC
100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Caractéristiques
thermocouple type K-Type Thermocouple
(Touch Screen: 3.5” TFT LCD; 320 x 480 resolution)
Capacité de réaction
reaction type: Photocatalysis
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Paramètres
(Variable stir bar control 100 - 2000 RPM)
0-95% RH at 10-40 °C
Larg. × H × P
11.4 cm × 27.2 cm × 27.9 cm
4.5 in. × 10.7 in. × 11.0 in.
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le Penn PhD Photoreactor M2 est un appareil de paillasse conçu pour accélérer les réactions par catalyse photorédox et destiné aux chimistes et chercheurs. Le Photoreactor M2 combine l'illumination par LED, l'agitation mécanique et le refroidissement en un seul dispositif. Les paramètres définis par l'utilisateur incluent la température, l'intensité, le rythme et la durée de l'agitation, ce qui en fait un outil intéressant pour assurer la répétabilité, la traçabilité, l'efficacité et l'uniformité des résultats. Le Photoreactor M2 permet de rationaliser les séquences de synthèse et de créer des stratégies utiles pour relever certains défis dans la construction des molécules en vue de la découverte de médicaments.
Caractéristiques et avantages
  • La conception modulaire permet une utilisation à diverses longueurs d'onde : 450 nm (inclus), 420 nm (vendu séparément), 395 nm (vendu séparément) et 365 nm (vendu séparément)
  • L'environnement réflectif à 360 degrés maximise la surface de capture des photons
  • Le verrouillage avec écrans protecteurs évite l'exposition de l'utilisateur aux rayons lumineux nocifs
  • Un écran tactile interactif permet de contrôler les paramètres de la réaction
  • Approuvé par Intertek ETL, CE et CB
  • Les paramètres définis par l'utilisateur incluent la température, l'intensité lumineuse, la vitesse du ventilateur et l'agitation
  • Options d'arrêt automatique, de pause et de réinitialisation
  • Permet d'utiliser des fioles de taille gc, 4, 8, 20, 40 ml
  • Grâce aux supports multi-fioles disponibles, des réactions peuvent être réalisées en parallèle dans quatre fioles de 8 ml et cinq fioles de 4 ml.
  • Rétroaction de température à l'aide d'un thermocouple de type K
Types de prises régionales disponibles
  • Z744035-1EA-US : type B
  • Z744035-1EA-IN : type D
  • Z744035-1EA-EU-E : type E
  • Z744035-1EA-EU-F : type F
  • Z744035-1EA-UK : type G
  • Z744035-1EA-CN : type I
  • Z744035-1EA-CH : type J
Présentation de la technologie de photocatalyse
Produit(s) apparenté(s)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Service Clients
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
This review provides a summary of recent approaches in developing green methods for visible-light-mediated reactions that operate under mild conditions and avoid the need for toxic transition-metal catalysts or harsh reaction conditions.
Photoredox catalysis is a powerful synthetic methodology to form challenging covalent bonds using light irradiation. It is effective for light-driven polymer and small molecule synthesis.
Effective Csp2- and Csp-hybridized coupling reactions established for catalysis, expanding to multi-step Csp3-coupling.
The application of radical chemistry towards organic synthesis is well-developed and wide-reaching, though often hampered by a dependence on toxic radical initiators.
Afficher tout