H9415
5HPP-33
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
2-[2,6-bis(1-Methylethyl)phenyl]-5-hydroxy-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 5-Hydroxy-2-(2,6-diisopropylphenyl)-1H-isoindole-1,3-dione
157,00 $
About This Item
157,00 $
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: >20 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2C(=O)c3ccc(O)cc3C2=O
InChI
1S/C20H21NO3/c1-11(2)14-6-5-7-15(12(3)4)18(14)21-19(23)16-9-8-13(22)10-17(16)20(21)24/h5-12,22H,1-4H3
Clé InChI
LAKWINYVWJPHQW-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable