919381
CCW16
≥95%
Synonyme(s) :
N-Benzyl-2-chloro-N-(4-(4-methoxyphenoxy)phenyl)acetamide, E3 ubiquitin ligase ligand, Ligand for PROTAC® research, RNF4-targeting ligand
417,00 $
About This Item
417,00 $
Produits recommandés
ligand
CCW16
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COC1=CC=C(OC2=CC=C(N(CC3=CC=CC=C3)C(CCl)=O)C=C2)C=C1
InChI
1S/C22H20ClNO3/c1-26-19-11-13-21(14-12-19)27-20-9-7-18(8-10-20)24(22(25)15-23)16-17-5-3-2-4-6-17/h2-14H,15-16H2,1H3
Clé InChI
DPADEQNOMBTITM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Covalent Ligand Screening Uncovers a RNF4 E3 Ligase Recruiter for Targeted Protein Degradation Applications
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.