N9653
Netropsin dihydrochloride
from Streptomyces netropsis, ≥98% (HPLC and TLC), powder
Synonyme(s) :
Congocidin, Sinanomycin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Streptomyces netropsis
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC and TLC)
Forme
powder
Couleur
faintly yellow
Solubilité
H2O: 1 mg/mL
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
viruses
Mode d’action
DNA synthesis | interferes
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H]Cl.[H]Cl.NC(CCNC(C1=CC(NC(C2=CC(NC(CNC(N)=N)=O)=CN2C)=O)=CN1C)=O)=N
InChI
1S/C18H26N10O3.2ClH/c1-27-9-11(6-12(27)16(30)23-4-3-14(19)20)26-17(31)13-5-10(8-28(13)2)25-15(29)7-24-18(21)22;;/h5-6,8-9H,3-4,7H2,1-2H3,(H3,19,20)(H,23,30)(H,25,29)(H,26,31)(H4,21,22,24);2*1H
Clé InChI
SDRHUASONSRLFR-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves