Documents
N9389
Sigma-Aldrich
4-Nitrophénylphosphate, Phosphate de 4-nitrophényle disodium salt hexahydrate
chromogenic, tablet
Synonyme(s) :
4-Nitrophénylphosphate disodique, Phosphate de 4-nitrophényle disodique, 4-Nitrophénylphosphate disodique, Phosphate de 4-nitrophényle disodique hexahydrate, p-Nitrophénylphosphate, Phosphate de p-nitrophényle disodium hexahydrate, pNPP disodium hexahydrate
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4OP(O)(ONa)2 · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
371.14
Numéro Beilstein :
5324661
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.83
product name
4-Nitrophénylphosphate, Phosphate de 4-nitrophényle disodium salt hexahydrate, tablet
Description
5 mg substrate per tablet
Forme
tablet
Fluorescence
λex 310 nm (pH 7.1)
λex 399 nm (Reaction Product)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
Clé InChI
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Il s'agit d'un substrat chromogène permettant de doser les phosphatases acide et alcaline. La réaction donne un produit final soluble de couleur jaune. Elle peut être arrêtée par l'ajout de NaOH 3 N, puis mesurée à 405 nm.
Application
Le sel disodique de 4-nitrophényl-phosphate hexahydraté a été utilisé dans les applications suivantes :
  • test ELISA permettant de visualiser la fixation de la glycoprotéine VI (GPVI) sur le collagène de type I (Col I)
  • réaction enzymatique colorée permettant de réaliser un dosage semi-quantitatif par la méthode ELISA des IgE spécifiques d'un allergène
  • dosage de la phosphatase alcaline
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Xiaohong Wang et al.
Biochemical pharmacology, 102, 97-106 (2016-01-06)
Inorganic polyphosphate (polyP) is a physiological polymer composed of tens to hundreds of phosphate units linked together via phosphoanhydride bonds. Here we compared the biological activity of polyP (chain length of 40 phosphate units), complexed with Gd(3+) (polyP·Gd), with the
J Eckl-Dorna et al.
Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology, 42(9), 1347-1355 (2012-08-29)
The production of allergen-specific IgE antibodies is a hallmark of IgE-mediated allergy but the contribution of blood cells to allergen-specific IgE production in allergic patients has not been studied in detail. Aim of this study was the characterization of IgE-producing
Marianne K Schesny et al.
Biomaterials, 35(25), 7180-7187 (2014-05-31)
Chemokine-induced stem cell recruitment is a promising strategy for post myocardial infarction treatment. Injection of stromal cell-derived factor 1 (SDF1) has been shown to attract bone marrow-derived progenitor cells (BMPCs) from the blood that have the potential to differentiate into
Christina Papista et al.
Kidney international, 88(2), 276-285 (2015-03-26)
IgA1 complexes containing deglycosylated IgA1, IgG autoantibodies, and a soluble form of the IgA receptor (sCD89), are hallmarks of IgA nephropathy (IgAN). Food antigens, notably gluten, are associated with increased mucosal response and IgAN onset, but their implication in the
Masaya Yokota et al.
Arthritis research & therapy, 16(2), R72-R72 (2014-03-19)
In addition to the pivotal roles of mast cells in allergic diseases, recent data suggest that mast cells play crucial roles in a variety of autoimmune responses. However, their roles in the pathogenesis of autoimmune skeletal muscle diseases have not
Articles
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.