Principaux documents
N2765
Sigma-Aldrich
4-Nitrophénylphosphate, Phosphate de 4-nitrophényle disodium salt hexahydrate
chromogenic, tablet
Synonyme(s) :
4-Nitrophénylphosphate disodique, Phosphate de 4-nitrophényle disodique, 4-Nitrophénylphosphate disodique, Phosphate de 4-nitrophényle disodique hexahydrate, p-Nitrophénylphosphate, Phosphate de p-nitrophényle disodium hexahydrate, pNPP disodium hexahydrate
50 TABS
451,00 $
100 TABS
782,00 $
5 X 100 TABS
2 570,00 $
451,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 TABS
451,00 $
100 TABS
782,00 $
5 X 100 TABS
2 570,00 $
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4OP(O)(ONa)2 · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
371.14
Beilstein:
5324661
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.83
451,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
4-Nitrophénylphosphate, Phosphate de 4-nitrophényle disodium salt hexahydrate, tablet
Forme
tablet
Solubilité
water, high purity: 0.25 tablet/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
Clé InChI
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Il s'agit d'un substrat chromogène permettant de doser les phosphatases acide et alcaline. La réaction donne un produit final soluble de couleur jaune. Elle peut être arrêtée par l'ajout de NaOH 3 N, puis mesurée à 405 nm.
Application
Le sel disodique de 4-nitrophényl-phosphate hexahydraté a été utilisé :
  • comme substrat d'un anticorps anti-lapin couplé à la phosphatase alcaline dans un test ELISA[1]
  • comme substrat d'un anticorps secondaire de souris couplé à la phosphatase alcaline dans un dosage immunoenzymatique[2]
  • dans un test ELISA pour doser la présence d'anticorps dirigés contre Pseudomonas aeruginosa dans un échantillon de sérum animal[3]
Quantité
Contient 20 mg de substrat par pastille
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Amanda L Miller et al.
PLoS pathogens, 16(7), e1008591-e1008591 (2020-07-10)
Reactive arthritis, an autoimmune disorder, occurs following gastrointestinal infection with invasive enteric pathogens, such as Salmonella enterica. Curli, an extracellular, bacterial amyloid with cross beta-sheet structure can trigger inflammatory responses by stimulating pattern recognition receptors. Here we show that S.
Marcus J Hines et al.
Cell reports, 33(9), 108436-108436 (2020-12-03)
The phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) signaling cascade downstream of the B cell receptor (BCR) signalosome is essential for B cell maturation. Proper signaling strength is maintained through the PI3K negative regulator phosphatase and tensin homolog (PTEN). Although a role for microRNA
Mihaela Gadjeva et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 184(1), 296-302 (2009-12-02)
The inflammatory response to Pseudomonas aeruginosa is not properly regulated in the lungs of patients with cystic fibrosis (CF). In the lung epithelium of individuals with wild-type CF transmembrane conductance regulator, lipid rafts containing CF transmembrane conductance regulator are rapidly
Christina Papista et al.
Kidney international, 88(2), 276-285 (2015-03-26)
IgA1 complexes containing deglycosylated IgA1, IgG autoantibodies, and a soluble form of the IgA receptor (sCD89), are hallmarks of IgA nephropathy (IgAN). Food antigens, notably gluten, are associated with increased mucosal response and IgAN onset, but their implication in the
Masaya Yokota et al.
Arthritis research & therapy, 16(2), R72-R72 (2014-03-19)
In addition to the pivotal roles of mast cells in allergic diseases, recent data suggest that mast cells play crucial roles in a variety of autoimmune responses. However, their roles in the pathogenesis of autoimmune skeletal muscle diseases have not
Articles
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.