Principaux documents
71768
Sigma-Aldrich
4-Nitrophénylphosphate, Phosphate de 4-nitrophényle disodium salt hexahydrate
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate
chromogenic, ≥99.0% (enzymatic), powder or crystals
Synonyme(s) :
4-Nitrophénylphosphate disodique, Phosphate de 4-nitrophényle disodique, 4-Nitrophénylphosphate disodique, Phosphate de 4-nitrophényle disodique hexahydrate, p-Nitrophénylphosphate, Phosphate de p-nitrophényle disodium hexahydrate, pNPP disodium hexahydrate
5 G
160,00 $
25 G
549,00 $
160,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 G
160,00 $
25 G
549,00 $
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4OP(O)(ONa)2 · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
371.14
Beilstein:
5324661
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.83
160,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
4-Nitrophénylphosphate, Phosphate de 4-nitrophényle disodium salt hexahydrate, suitable for enzyme immunoassay, ≥99.0% (enzymatic)
Essai
≥99.0% (enzymatic)
Forme
powder or crystals
Technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
Impuretés
≤0.1% free nitrophenol
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
Clé InChI
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Il s'agit d'un substrat chromogène permettant de doser les phosphatases acide et alcaline. La réaction donne un produit final soluble de couleur jaune. Elle peut être arrêtée par l'ajout de NaOH 3 N, puis mesurée à 405 nm.
Application
Le sel disodique de 4-nitrophényl phosphate hexahydraté a été utilisé :
  • comme substrat pour mesurer les paramètres cinétiques de l'activité phosphatase de PTEN (phosphatase and tensin homologue deleted on chromosome 10)[1]
  • comme substrat pour évaluer l'activité de la phosphatase acide[2]
  • comme substrat pour évaluer les anticorps liés avec un anticorps anti-lapin/humain conjugué à la phosphatase alcaline[3][4]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
The phytase from antarctic bacterial isolate, Pseudomonas sp. JPK1 as a potential tool for animal agriculture to reduce manure phosphorus excretion
Park I and Cho J
African Journal of Agricultural Research, 6(6), 1398-1406 (2011)
Serological diagnosis of echinococcosis: the diagnostic potential of native antigens
Schweiger A, et al.
Infection, 40(2), 139-152 (2012)
Targeting PTEN using small molecule inhibitors
Mak LH and Woscholski R
Methods, 77, 63-68 (2015)
Antibodies against 4-hydroxy-2-nonenal modified epitopes recognized chromatin and its oxidized forms: role of chromatin, oxidized forms of chromatin and 4-hydroxy-2-nonenal modified epitopes in the etiopathogenesis of SLE
Al-Shobaili HA, et al.
Disease Markers, 33(1), 19-34 (2012)
Christina Papista et al.
Kidney international, 88(2), 276-285 (2015-03-26)
IgA1 complexes containing deglycosylated IgA1, IgG autoantibodies, and a soluble form of the IgA receptor (sCD89), are hallmarks of IgA nephropathy (IgAN). Food antigens, notably gluten, are associated with increased mucosal response and IgAN onset, but their implication in the
Questions
Reviews
Active Filters
  1. Oklahoma
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Works
    Compound worked perfectly in the enzyme assay in laboratory experiment.