N4645
4-Nitrophénylphosphate, Phosphate de 4-nitrophényle disodium salt hexahydrate
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥97%
Synonyme(s) :
4-Nitrophénylphosphate disodique, Phosphate de 4-nitrophényle disodique, 4-Nitrophénylphosphate disodique, Phosphate de 4-nitrophényle disodique hexahydrate, p-Nitrophénylphosphate, Phosphate de p-nitrophényle disodium hexahydrate, pNPP disodium hexahydrate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Gamme de produits
BioReagent
Essai
≥97%
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Solubilité
H2O: 100 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
Clé InChI
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
- as a component in diethanolamine buffer to detect alkaline phosphatase-conjugated antibodies in enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)[1]
- to treat adherent cells in adhesion assay[2]
- as a phosphatase substrate in in vitro phosphatase assay[3] in substrate buffer for ELISA[4]
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable