N6377
Norharmane hydrochloride
crystalline
Synonyme(s) :
β-Carboline, 9H-Pyrido(3,4-b)indole
About This Item
Produits recommandés
Forme
crystalline
Couleur
yellow to green
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.c1ccc2c(c1)[nH]c3cnccc23
InChI
1S/C11H8N2.ClH/c1-2-4-10-8(3-1)9-5-6-12-7-11(9)13-10;/h1-7,13H;1H
Clé InChI
NEECSQBLLQEFLK-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable