D225
4,5-Diaminofluorescein diacetate solution
5 mM in DMSO, ≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
DAF-2 DA
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
solution
Disponibilité
not available in Japan
Concentration
5 mM in DMSO
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Informations légales
US Patent No. 5,874,590
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Articles
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.