Principaux documents
403067
Sigma-Aldrich
Méthylate de sodium solution
ACS reagent, 0.5 M CH3ONa in methanol (0.5N)
Synonyme(s) :
Méthoxyde de sodium
100 ML
131,00 $
250 ML
188,00 $
800 ML
349,00 $
4 X 100 ML
377,00 $
131,00 $
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
131,00 $
250 ML
188,00 $
800 ML
349,00 $
4 X 100 ML
377,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3ONa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
54.02
Beilstein:
3592982
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
131,00 $
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
0.5 M CH3ONa in methanol (0.5N)
Couleur
, clarity of solution to pass
pb
64.6 °C
Densité
0.809 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[Na+].C[O-]
InChI
1S/CH3O.Na/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
Clé InChI
WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
La solution de méthylate de sodium est composée de méthylate de sodium à 0,5 M dans du méthanol 0,5 N. C'est une base organique couramment utilisée en synthèse organique.
Application
Le méthylate de sodium en solution peut être utilisé :
  • comme solvant dans la synthèse de disulfides à partir des thiols correspondants.[1]
  • pour l'extraction d'esters méthyliques d'acides gras par le processus de transestérification.[2]
  • dans la synthèse de (1R,2R,3R,7aS)-1,2-dibenzyloxy-3-tert-butyldiphénylsilyloxyméthylpyrrolizidin-5-one.[3]
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Biosynthetic origin of conjugated double bonds: production of fatty acid components of high-value drying oils in transgenic soybean embryos.
Cahoon EB, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 96(22), 12935-12940 (1999)
Polyhydroxylated pyrrolizidines. Part I: Short and highly stereocontrolled syntheses of hyacinthacines.
Izquierdo I, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 12(17), 2481-2487 (2001)
Electrochemical oxidation of thiols to disulfides.
Leite SLS, et al.
Synthetic Communications, 20(3), 393-397 (1990)
Gema Flores et al.
Food chemistry, 194, 1260-1265 (2015-10-17)
Black currant seeds are obtained as a residue during juice production. Black currant seed oil contains high amounts of nutritionally desirable constituents such as γ-linolenic acid (GLA), α-linolenic acid (ALA) and stearidonic acid (SA), as well as certain phenolic acids
Lisa Kolden Midtbø et al.
The Journal of nutritional biochemistry, 26(6), 585-595 (2015-03-18)
Introduction of vegetable ingredients in fish feed has affected the fatty acid composition in farmed Atlantic salmon (Salmo salar L). Here we investigated how changes in fish feed affected the metabolism of mice fed diets containing fillets from such farmed
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf