N6013
Nutrient Mixture F-10 Ham
With sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Ham’s F-10
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Nutrient Mixture F-10 Ham, With sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Composants
HEPES: no
phenol red: yes
L-glutamine: no
sodium pyruvate: 0.11 g/L
NaHCO3: yes
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
- to culture lamina cribrosa explants
- in in vitro culture of lizard tail regenerate
- for culturing of lizard embryo-fibroblasts
Reconstitution
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Nutrient Mixture F-10 Ham Formulation