Viscosity is not determined for this product.
N2147
Nutrient Mixture F-10 Ham
With HEPES, without sodium bicarbonate and ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Ham’s F-10
26,60 $
About This Item
26,60 $
Produits recommandés
Nom du produit
Nutrient Mixture F-10 Ham, With 20 mM HEPES, without sodium bicarbonate and L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
pH
>7.2
Composants
HEPES: 20 mM
L-glutamine: no
sodium pyruvate: 0.11 g/L
phenol red: yes
NaHCO3: no
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Reconstitution
Souvent commandé avec ce produit
Supplément
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Nutrient Mixture F-10 Ham Formulation
-
What is the viscosity of this formulation?