Principaux documents
N1628
Sigma-Aldrich
Novobiocine sodium salt
≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
Albamycine, Cathomycine sodique
1 G
78,20 $
5 G
276,00 $
25 G
1 020,00 $
100 G
2 780,00 $
78,20 $
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
78,20 $
5 G
276,00 $
25 G
1 020,00 $
100 G
2 780,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C31H35N2NaO11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
634.61
Beilstein:
3892910
Numéro CE :
Code UNSPSC :
51286504
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.85
78,20 $
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
(STREPTOMYCES NIVEUS)
Essai
≥90% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
(Tightly closed. Dry. )
Couleur
white to yellow
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-positive bacteria
Mode d’action
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na+].CO[C@@H]1[C@@H](OC(N)=O)[C@@H](O)[C@H](Oc2ccc3C([O-])=C(NC(=O)c4ccc(O)c(C\C=C(\C)C)c4)C(=O)Oc3c2C)OC1(C)C
InChI
1S/C31H35N2O11.Na/c1-14(2)7-8-16-13-17(9-11-19(16)34)27(37)33-21-22(35)18-10-12-20(15(3)24(18)42-28(21)38)41-29-23(36)25(43-30(32)39)26(40-6)31(4,5)44-29;/h7,9-13,23,25-26,29,34,36H,8H2,1-6H3,(H2,32,39)(H,33,37);/q-1;+1
Clé InChI
AXOUUAINTJNFRS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le sel sodique de la novobiocine est un antibiotique dérivé de bactéries du sol. La novobiocine appartient à une catégorie de composés appelés antibiotiques coumariniques et inhibe l'action de l'ADN gyrase bactérienne. Les coumarines sont des molécules hétérocycliques aux nombreuses activités biologiques, présentant notamment des effets antibactériens, anticoagulants, antioxydants, anti-inflammatoires, antiviraux, antitumoraux et inhibiteurs d'enzymes.
Application
Le sel sodique de la novobiocine, un inhibiteur de Hsp90, peut être utilisé :
  • pour étudier l'inhibition des protéines de choc thermique et produire de l'ADN plasmidique surenroulé positivement[1].
  • pour étudier l'efficacité des probiotiques[2][3].
  • pour étudier l'efficacité des cellules dendritiques et des monocytes humains pour la réplication des lymphocytes T.[4]
Pour la production d'ADN plasmidique surenroulé positivement. Inhibiteur de l'ADN gyrase bactérienne et de l'ADN topoisomérase eucaryote. Inhibiteur de l'ADN polymérase ARN-dépendante des rétrovirus
Actions biochimiques/physiologiques
Mode d'action : inhibe la synthèse d'ADN en inhibant l'enzyme Topoisomérase II.
Spectre antimicrobien : Bactéries à Gram positif.
Novobiocin inhibits DNA synthesis by inhibiting the GyrB subunit of the Topoisomerase enzyme involved in energy transduction. [1]
Caractéristiques et avantages
Antibiotique de grande qualité convenant à de multiples applications de recherche.
Stockage et stabilité
Stocker sous forme d'aliquotes congelées. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à la lumière
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Produit comparable
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
A Maxwell
Molecular microbiology, 9(4), 681-686 (1993-08-01)
The coumarin group of antibiotics have as their target the bacterial enzyme DNA gyrase. The drugs bind to the B subunit of gyrase and inhibit DNA supercoiling by blocking the ATPase activity. Recent data show that the binding site for
Relative efficacy of human monocytes and dendritic cells as accessory cells for T cell replication
Voorhis et al.
The Journal of Experimental Medicine, 58, 174-191 (1983)
Evaluation of a Lactobacillus-based probiotic culture for the reduction of Salmonella enteritidis in neonatal broiler chicks
Higgins et al.
Poultry Science, 87, 27-31 (2008)
Temporal effects of lactic acid bacteria probiotic culture on Salmonella in neonatal broilers
Higgins et al.
Poultry Science, Aug;86(8):, 1662-1666 (2007)
Yosef D Huberman et al.
Poultry science, 98(6), 2422-2431 (2019-01-29)
Salmonellosis caused by Salmonella Enteritidis is a widespread zoonosis and poultry products are an important source of infection. This study was carried out to evaluate the protection of different vaccination schedules in layers using a live commercial attenuated Salmonella Enteritidis
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf