74675
Novobiocine sodium salt
≥93% (HPLC)
Synonyme(s) :
Albamycin, Cathomycin, Novobiocin, Novobiocin, Monosodium Salt
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥93% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D −48±3°, c = 1% in ethanol
Couleur
white to faint beige
Solubilité
H2O: soluble
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-positive bacteria
Mode d’action
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na+].CO[C@@H]1[C@@H](OC(N)=O)[C@@H](O)[C@H](Oc2ccc3C([O-])=C(NC(=O)c4ccc(O)c(C\C=C(\C)C)c4)C(=O)Oc3c2C)OC1(C)C
InChI
1S/C31H35N2O11.Na/c1-14(2)7-8-16-13-17(9-11-19(16)34)27(37)33-21-22(35)18-10-12-20(15(3)24(18)42-28(21)38)41-29-23(36)25(43-30(32)39)26(40-6)31(4,5)44-29;/h7,9-13,23,25-26,29,34,36H,8H2,1-6H3,(H2,32,39)(H,33,37);/q-1;+1
Clé InChI
AXOUUAINTJNFRS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Spectre antimicrobien : Bactéries à Gram positif.
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves