72779
Triclosan
97.0-103.0% (active substance, GC)
Synonyme(s) :
Triclosan, 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol, Irgasan
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Pureté
97.0-103.0% (active substance, GC)
Forme
powder or crystals
Impuretés
≤0.1% Water (Karl Fischer)
Couleur
white
Pf
55-59 °C
Solubilité
1 M NaOH: 5% at 25 °C, faintly turbid to clear (colorless solution)
Spectre d'activité de l'antibiotique
fungi
Mode d’action
enzyme | inhibits
Chaîne SMILES
Oc1cc(Cl)ccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C12H7Cl3O2/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6,16H
Clé InChI
XEFQLINVKFYRCS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.