MTOXCE3A4
CypExpress™ 3A4 Cytochrome P450 human
Synonyme(s) :
CP33, CP34, CYP3A, CYP3A3, CYP3A4, CYPIIIA3, CYPIIIA4, HLP, NF-25, P450 3A4, P450C3, P450PCN1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in Pichia pastoris
Forme
dry powder
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
cell analysis
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... CYP3A4(1576)
Application
Poster: Evaluation of Dry Powder Preparations of Permeabilized
Pichia pastoris Cells Expressing Human Cytochrome P450 2D6 Enzyme (CYP2D6) for Drug Metabolite Generation
Poster: Facile Scale-up Biocatalytic Production of P-450 Metabolites Using a Novel Recombinant Human Catalytic System
Poster: Multi-Cycle Production of Metabolites with human P450 systems
Poster: Rapid identifcation and production of metabolites using CypExpress™ 2D6m 3A4 and 2C9
Poster: Rapid identifcation and production of metabolites using stabilized dried powder (SDP) of human cytochrome P450S (hCYPS) 2D6, 3A4, and 2C9 engineered in yeast
Poster: Utilizing a Novel Biocatalytic Human P450 System for the Multi - Cycle Production of Metabolites
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Définition de l'unité
Forme physique
Reconstitution
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable