Principaux documents
MTOXCENULL
Sigma-Aldrich
CypExpress Control
1 G
387,00 $
10 G
3 350,00 $
387,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 G
387,00 $
10 G
3 350,00 $
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41106200
Nomenclature NACRES :
NA.77
387,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
yeast
Forme
dry powder
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Actions biochimiques/physiologiques
Cytochrome P450 is a heterogeneous family of isozymes whose primary function is to oxidize small molecules, both as a function of intermediary metabolism (e.g., fatty acids) and to detoxify exogenous compounds (drugs or toxins). Some isoforms have narrow substrate specificity, while others are promiscuous.
Caractéristiques et avantages
CypExpress Control is a permeabilized and stabilized dried yeast powder preparation using an empty vector and processed identically to CypExpress P450 products.
Forme physique
Light yellow, very fine powder
Reconstitution
Per Protocol/Variable
Informations légales
6538 is a trademark of American Type Culture Collection
CypExpress is a trademark of Oxford Biomedical Research
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1