Principaux documents
AB1254
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-cytochrome P450 enzyme CYP3A4
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
Anti-Anti-CP33, Anti-Anti-CP34, Anti-Anti-CYP3A, Anti-Anti-CYP3A3, Anti-Anti-CYPIIIA3, Anti-Anti-CYPIIIA4, Anti-Anti-HLP, Anti-Anti-NF-25, Anti-Anti-P450C3, Anti-Anti-P450PCN1, Anti-Anti-VDDR3
100 μL
564,00 $
564,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μL
564,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
564,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, pig
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mammals, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CYP3A4(1576)
Spécificité
Le sérum polyclonal de lapin permet de détecter le CYP3A4 chez l'être humain et le rat ; par homologie de séquence de l'immunogène employé, une réactivité croisée à CYP3A7, 3A6v4, 3A2v1, 3A8, 3A9 est à prévoir mais n'a pas été testée à ce jour.
Immunogène
Peptide synthétique contenant la séquence C-terminale de TVSGA provenant du CYP3A4 humain. Le peptide a été couplé à de la KLH.
Application
Domaine de recherche
Métabolisme
L'anticorps anti-cytochrome P450/CYP3A4 permet de détecter le niveau de cytochrome P450/CYP3A4, et son utilisation a fait l'objet de publication et a été validée en immunohistochimie et western blotting.
Sous-domaine de recherche
Enzymes et biochimie
Western blotting : dilution au 1/1 000e-1/2 000e : à l'aide de fragments de membrane microsomale, détecte une bande à environ 54 kDa, et d'autres bandes peuvent aussi être présentes. L'anticorps a également permis de détecter le CYP3A4 dans des analyses par western blottings fluorescents LICOR.
Immunohistochimie : une dilution au 1/200e-1/400e de tissus fixés au formol à 10 % et inclus en paraffine, avec recouvrement de l'antigène par acide citrique et traitement par micro-ondes est suggérée.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Description de la cible
57 kDa
Forme physique
Antisérum de lapin. Liquide, sans conservateur.
Produit non purifié
Stockage et stabilité
À conserver à -20 °C pendant 1 an à compter de la date d'expédition. À diviser en aliquotes pour éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Tissu hépatique
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Manuel Vlach et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 19(10) (2019-05-18)
Human hepatoma HepaRG cells express most drug metabolizing enzymes and constitute a pertinent in vitro alternative cell system to primary cultures of human hepatocytes in order to determine drug metabolism and evaluate the toxicity of xenobiotics. In this work, we
Manuel Vlach et al.
Cells, 11(23) (2022-12-12)
The goal of this study was to establish a procedure for gene delivery mediated by cationic liposomes in quiescent differentiated HepaRG™ human hepatoma cells. We first identified several cationic lipids promoting efficient gene transfer with low toxicity in actively dividing
Up-regulating CYP3A4 expression in C3A cells by transfection with a novel chimeric regulator of hPXR-p53-AD.
Chen, F; Rao, XH; Yang, JL; Pan, MX; Gao, Y; Li, ZL; Li, Y; Zhu, YF; Wang, Y
Testing null
Shivani Ruparel et al.
Pain, 154(11), 2363-2371 (2013-07-23)
Endogenous TRPV1 agonists such as oxidized linoleic acid metabolites (OLAMs) and the enzymes releasing them [eg, cytochrome P450 (CYP)] are up-regulated after inflammation in the rat. However, it is not known whether such agonists are elevated in human inflammatory pain
Ulrik Kræmer Sundekilde et al.
Toxicology, 469, 153121-153121 (2022-02-11)
The circadian rhythm has profound effect on the body, exerting effects on diverse events like sleep-wake patterns, eating behavior and hepatic detoxification. The cytochrome p450 s (Cyps) is the main group of enzymes responsible for detoxification. However, the underlying mechanisms