Principaux documents
4466004
Sigma-Aldrich
CYP450 Extended Panel - Starter Kit
1 KIT
4 390,00 $
4 390,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KIT
4 390,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
Nomenclature NACRES :
NA.24
4 390,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Technique(s)
LC/MS: suitable
Niveau de qualité
Description générale
The SCIEX iChemistry® CYP450 Peptide Standards Extended Panel Human Induction Starter Kit provides a complete package for the analysis of seven human CYP450 isoforms (1A2, 2B6, 2C9, 2C19, 2E1, 3A4, 3A5) using MRM analysis. The kit contains a detailed protocol, instrument data acquisition methods, processing methods, LC column, stable isotope-labeled synthetic peptide standards, trypsin, and all buffers and reagents for 100 assays.
Remarque sur l'analyse
To view the Protocol for the CYP450 Protein Assay - Human Induction Kit Extended Panel, please visit this Protocol link.
A Technical Note on the use of the CYP450 Protein Assay - Human Induction Kit Extended Panel is available at this Tech Note link.
Informations légales
iChemistry is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system