Principaux documents
4445252
Sigma-Aldrich
P450 Human Induction 100 Assay Kit
1 KIT
1 500,00 $
1 500,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KIT
1 500,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
Nomenclature NACRES :
NA.84
1 500,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Technique(s)
LC/MS: suitable
Température de stockage
−20°C
Description générale
The P450 Human Induction 100 Assay Kit provides a complete protocol, instrument data acquisition methods, processing methods and stable isotope labeled synthetic peptide standards for the analysis of four human CYP450 isoforms (1A2, 2B6, 3A4, and 3A5) for induction studies using LC/MS/MS. Kit contains enough reagents for 100 assays. Must order Trypsin TPCK (500 μg) and Peptide C18 Column separately.
Remarque sur l'analyse
To view the Protocol for the CYP450 Protein Assay - Human Induction Kit, please visit this Protocol link.
To view the Quick Reference Card for the CYP450 Protein Assay - Human Induction Kit, please visit this Quick Reference Card link.
A Technical Note on the use of the CYP450 Protein Assay - Human Induction Kit is available at this Tech Note link.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3