MSQC12
SILu™CHOP Stable-Isotope Labeled CHO Proteins
CHO Host Cell Protein Mixture
Synonyme(s) :
Labeled CHO Proteins, SILu CHO Proteins, Stable-Isotope Labeled Proteins
528,00 $
About This Item
528,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Conditionnement
vial of 100 μg
Adéquation
suitable for
suitable for mass spectrometry
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Residual presence of host cell proteins (HCPs) in recombinant therapeutic products has considerable clinical safety risks associated with a potential immunological response in patients.