MSQC3
SILu™MAB Stable-Isotope Labeled Universal Monoclonal Antibody Standard human
recombinant, expressed in CHO cells
Synonyme(s) :
Mass spectrometry standard, IgG, Mass spectrometry standard, Immunoglobulin-G, Stable isotope labelled IgG
488,00 $
About This Item
488,00 $
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in CHO cells
Niveau de qualité
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Conditionnement
vial of 100 μg (± 10% Lot-specific vial content given on certificate of analysis)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
DTLMISRHeavy Chain (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4)
FNWYVDGVEVHNAKHeavy Chain (IgG1)
VVSVLTVLHQDWLNGKHeavy Chain (IgG1, IgG3, IgG4)
NQVSLTCLVKHeavy Chain (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4)
GFYPSDIAVEWESNGQPENNYKHeavy Chain (IgG1, IgG4)
AGVETTTPSKLight Chain (lambda)
YAASSYLSLTPEQWKLight Chain (lambda)
- SILuMab yielded reproducible, linear curves from 0.1 μg/mL to 1000 μg/mL without enrichment or depletion.
- Good agreement was observed between multiple peptides derived from the same target.
- Label incorporation was determined to be >98% by mass spectrometry.
- Sequence coverage was confirmed by peptide mapping.
Forme physique
Notes préparatoires
Reconstitution
Procedure
- Briefly centrifuge the vial at ~10,000 x g to collect the product at the bottom of the vial.
- Add 500 μL of purified water containing 0.1% formic acid to the vial.
- Mix the contents by gently inverting the vial a minimum of 5 times.
- Allow the vial to stand at room temperature for a minimum of 15 minutes and repeat mixing by inversion.
Remarque sur l'analyse
EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCVASGFTLNNYDMHWVRQGIGKGLEWVSKI
GTAGDRYYAGSVKGRFTISRENAKDSLYLQMNSLRVGDAAVYYCARGAGRW
APLGAFDIWGQGTMVTVSS|ASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYF
PEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVN
HKPSNTKVDKKVEPKSCDKTHTCPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISR
TPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRV
VSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPS
RDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFL
YSKLTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPG
SILuMab Light Chain
QSALTQPRSVSGSPGQSVTISCTGTSSDIGGYNFVSWYQQHPGKAPKLMIY
DATKRPSGVPDRFSGSKSGNTASLTISGLQAEDEADYYCCSYAGDYTPGV
VFGGGTKLTVL|GQPKAAPSVTLFPPSSEELQANKATLVCLISDFYPGAVTV
AWKADSSPVKAGVETTTPSKQSNNKYAASSYLSLTPEQWKSHRSYSCQ
VTHEGSTVEKTVAPTECS
Target overlap areas are underlined
Intact heavy and light chains (FASTA file)
Quantitative
MRM settings provided (Skyline, xls)
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Découvrez notre grande variété de produits pour l'analyse de la masse intacte des anticorps monoclonaux, notamment des colonnes d'exclusion stérique (SEC), des colonnes à échange d'ions, des colonnes de phase inverse, des tampons de HPLC, des matrices et étalons MALDI, des solvants de haute pureté, des réactifs, des outils pour la préparation des échantillons de protéines et des matériaux de référence certifiés.
Discover our wide variety of products for intact mass analysis of monoclonal antibodies, including size-exclusion columns (SEC), ion exchange columns, reverse-phase columns, HPLC buffers, MALDI matrices and standards, high-purity solvents, reagents, tools for protein sample preparation, and certified reference materials.