M9940
Mercaptoethylguanidine hemisulfate salt
≥98%
Synonyme(s) :
MEG hemisulfate salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Forme
solid
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OS(O)(=O)=O.NC(=N)NCCS.NC(=N)NCCS
InChI
1S/2C3H9N3S.H2O4S/c2*4-3(5)6-1-2-7;1-5(2,3)4/h2*7H,1-2H2,(H4,4,5,6);(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
XJKZAAUVINNNNC-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable