275557
1-Ethylguanidine sulfate
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
244 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
OS(O)(=O)=O.CCNC(N)=N.CCNC(N)=N
InChI
1S/2C3H9N3.H2O4S/c2*1-2-6-3(4)5;1-5(2,3)4/h2*2H2,1H3,(H4,4,5,6);(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
UKQVDMIAGTYDFN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable