M8146
Methyl-β-D-thiogalactoside
Synonyme(s) :
Methyl-1-thio-β-D-galactopyranoside, TMG
454,00 $
About This Item
454,00 $
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Couleur
white
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CS[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C7H14O5S/c1-13-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)12-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4+,5+,6-,7+/m1/s1
Clé InChI
LZFNFLTVAMOOPJ-PZRMXXKTSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves