Principaux documents
48712-M
Sigma-Aldrich
o-Nitrophenyl-β-D-galactopyranoside
≥98% (HPLC), solid, β-galactosidase substrate, Calbiochem®
Synonyme(s) :
o-Nitrophenyl-β-D-galactopyranoside, o-NPG
1 G
70,70 $
5 G
247,00 $
70,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
70,70 $
5 G
247,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H15NO8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
70,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
o-Nitrophenyl-β-D-galactopyranoside, A β-galactosidase substrate for colorimetric and EIA applications; counterpart of widely used pNPP/alkaline phosphatase substrate.
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Impuretés
≤0.05% free o-nitrophenol
Couleur
white to off-white
Solubilité
water: 10 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[N+](=O)([O-])c1c(cccc1)OC2OC(C(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-4-2-1-3-6(7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2
Clé InChI
KUWPCJHYPSUOFW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A β-galactosidase substrate for colorimetric and EIA applications; counterpart of widely used pNPP/alkaline phosphatase substrate. o-Nitrophenol is produced as the end product and is monitored at 405 nm.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Autres remarques
Maruhn, D. 1976. Clin., Chim. Acta 73, 453.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable