P4902
2-Phenylethyl β-D-thiogalactoside
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
PETG, Phenethyl β-D-thiogalactoside
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -33.00 to -27.00°, c = 9.00-11.00 mg/mL in methanol
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Couleur
white
Solubilité
methanol: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](SCCc2ccccc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H20O5S/c15-8-10-11(16)12(17)13(18)14(19-10)20-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-18H,6-8H2/t10-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
Clé InChI
ZNAMMSOYKPMPGC-HTOAHKCRSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable