I5381
IgG from mouse serum
reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Synonyme(s) :
Mouse IgG
About This Item
Produits recommandés
Conjugué
unconjugated
Qualité
reagent grade
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Composition
Protein, ≥80%
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Mouse IgG is purified from normal mouse serum by fractionation and ion-exchange chromatography.
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Access high-quality reagents for antibody workflows, including adjuvants, blocking reagents, conjugation kits, and more.