B7151
Anti-Mouse IgG (Fab specific)–Biotin antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
258,00 $
About This Item
258,00 $
Produits recommandés
Source biologique
goat
Conjugué
biotin conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Technique(s)
direct ELISA: 1:200,000-1:300,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200
western blot: 1:400,000-1:800,000 using total cell extract of HeLa cells
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable